Vakuumpumpsystem Typ SR 820 G, SR 840 G, SH 820 G und SH 840 G LABOPORT®
Lieferant: KNF
SH820G SR820G SR840G SH840G
181-0631EA 3052 EUR
181-0631 181-0629 181-0630 181-0632
Vakuumpumpsystem Typ SR 820 G, SR 840 G, SH 820 G und SH 840 G LABOPORT®
Pumpen Vakuumpumpen
Zusätzlich zu den Eigenschaften der Grundpumpen bietet KNF Ihnen jetzt die Möglichkeit, die Pumpe zu einem System mit Abscheidern und einem Hochleistungskondensator zu erweitern. Dies ermöglicht eine umweltfreundliche Rückgewinnung von Lösungsmitteln mit ausgezeichnetem Schutz gegen aggressive Chemikalien.
  • Förderleistung 2,04 m³/h
  • Endvakuum (max.): 6 mbar abs.
  • Ideal für sehr aggreessive/korrosive Gase und Dämpfe
  • Hohe Dampf- und Kondensatverträglichkeit
  • Integriertes Gasballastventil
  • Integrierte Drehzahlregelung
Das SR 820 G und SR 840 G sind chemiefeste Vakuumpumpsysteme bestehend aus einer chemiefesten Membran-Vakuumpumpe, Basisplatte und zwei Abscheider saug- und druckseitig.
Das SH 820 G und SH 840 G sind chemiefeste Vakuumpumpsyszeme bestehend aus einer chemiefesten Membran-Vakuumpumpe, Basisplatte, Abscheider saugseitig und Hochleistungskondensator druckseitig.
Die neuen Modelle SH 820 G, SR 820 G, SH 840 G und SR 840 G werden nach Ihren individuellen Bedürfnissen konfiguriert, so wie es sich für ein erweiterbares Laborvakuumpumpen-System gehört.
Die Systeme können für die folgenden Anwendungen eingesetzt werden: Filtration, Vakuumofen, Entgasung, Flüssigkeitsabsaugung, Destillation, Rotationsverdampfung, Zentrifugalkonzentration und als Grundpumpe für ein Mehrplatzvakuumsystem.
Material Pumpenkopf: TFM™ PTFE
Material Membrane: PTFE-beschichtet
Material Ventilplatten: FFPM
Bestellinformation: Kombiniert mit dem Vakuumcontroller VC 900 und Ansteuerungskabel erfolgt die Drehzahlregelung gemäß den Erfordernissen des Prozesses. Auch kombinierbar mit allen gängigen Vakuumcontrollern mit Ventilsteuerung.
Lieferumfang: Vakuumpumpsystem bestehend aus Grundpumpe, Basisplatte und zwei Abscheider saug- und druckseitig.
Vakuumpumpsystem bestehend aus Grundpumpe, Basisplatte, Abscheider saugseitig und Hochleistungskondensator druckseitig.