WypAll® L10 Rolle mit Zentraleinzug, entwickelt für leichte hygienische Wischtätigkeiten und perfekt für Aufgaben wie die Reinigung von Lebensmittelzubereitungen und Serviceoberflächen. Kompatibel mit dem tragbaren WypAll® Reach™-Spender (115-2528), der sicherstellt, dass die Rollen geschlossen bleiben, um die Übertragung von durch Lebensmittel übertragenen Bakterien zu verhindern.
- Jede WypAll® L10 Rolle mit Zentraleinzug enthält 430 geprägte Wischpapierblätter
- Speziell für den WypAll® Reach™ Wischpapierspender mit der roten Spenderdüse entwickelt
- Die Wischrollen bleiben sauber und geschlossen, um die Übertragung von Bakterien durch Lebensmittel zu verhindern
- Das Format der Rolle mit Zentraleinzug ermöglicht eine einfache Ausgabe von Einzelblättern
- Einweg-Reinigungstücher sind für den einmaligen Gebrauch mit Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln vorgesehen
Ganz gleich, mit welchen Oberflächen sie im Laufe des Tages in Kontakt kommen, bieten Sie Mitarbeitern und Besuchern mehr Sicherheit, indem Sie bewährte Reinigungs- und Desinfektionslösungen für die Arbeitsplatzhygiene anbieten, um die Kette der Keimübertragung zu unterbrechen. Die professionellen WypAll® L10-Reinigungstücher wurden für die speziellen Umgebungen entwickelt, in denen sie verwendet werden. Diese Rolle Einweg-Papiertücher mit Zentraleinzug sind 1-lagig und für leichte Wischarbeiten in Bereichen wie der Lebensmittelzubereitung und auf Serviceflächen konzipiert.
Die Prägung der WypAll®-Marke erhöht die Festigkeit des Tuchs dank einzigartiger Muster, die sich über die gesamte Oberfläche des Tuchs erstrecken, und verleiht jedem WypAll® L10-Tuch ein besseres Aussehen und eine bessere Haptik. Sie sind speziell für die Verwendung mit dem tragbaren WypAll® Reach™-Wischpapierspender konzipiert. Dieses einfach zu handhabende, tragbare und geschlossene System ist so konzipiert, dass die Einzugswalze sauber bleibt, was dazu beiträgt, die Übertragung von lebensmittelbedingten Bakterien zu verhindern. Die Einzelblattausgabe wurde entwickelt, um die Kontamination zu minimieren und gleichzeitig eine effiziente Nutzung der Papiertücher zu fördern. Die blattweise Ausgabe reduziert den Papierverbrauch um mehr als 20% und verringert den Papierabfall um mehr als 20%. Die Prägetechnik in den Papierwischtüchern bietet ein hervorragendes Gleichgewicht zwischen Preis und Leistung. WypAll®-Wischpapier ist so konzipiert, dass es einmalig mit Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln verwendet werden kann.
Diese trockenen Reinigungstücher sind laut entsprechenden Tests für den Einsatz in der Sprüh- und Wischreinigung in Verbindung mit Peressigsäure, Wasserstoffperoxid und Quats (quartären Ammoniumverbindungen) geeignet. Die Kompatibilität mit Sprühen und Wischen trägt dazu bei, dass die Mitarbeiter Arbeitsbereiche, Fahrzeuge, Schreibtische, Sitzgelegenheiten und Bereiche für die Lebensmittelzubereitung vor und nach der Verwendung abwischen können. Die Sprüh- und Wischen ermöglicht es den Produktionsmitarbeitern auch, einzelne Arbeitsplätze vor der Übergabe an die nächste Schicht zu reinigen und zu desinfizieren. Die WypAll® Reinigungstuchrollen sind ebenfalls für die Verwendung mit Seife und Reinigungsmitteln getestet und können daher in Umgebungen eingesetzt werden, in denen eine Nassreinigung erforderlich ist. Befolgen Sie stets die Anweisungen des Herstellers zur Verdünnung, Anwendung und Einwirkzeit. WypAll® Lebensmittel- und Hygienepapierrollen sind auch in blau erhältlich (115-2531).
Standards: ISO 14001; ISO 9001.