Etikettendrucker, M210
Lieferant: Brady
152260 311307
BRDY152260EA 99 EUR
BRDY152260 BRDY311307
Etikettendrucker, M210
Drucker Label Printers
Der M210 ist ein tragbarer Etikettendrucker für die Kennzeichnung in der Sprach-/Datenkommunikation, im elektrischen Bereich und in der allgemeinen Industrie. Mit den speziell für raue Umgebungen entwickelten Etikettenmaterialien kann der M210-Drucker schnell und einfach klare Etiketten erstellen, die jahrelang haften bleiben – trotz extremer Temperaturen und gewölbter oder stark strukturierter Oberflächen.
  • Einfarbig
  • Auf Langlebigkeit entwickelte Materialqualität
  • Druckt dauerhafte 6 bis 19 mm breite Kennzeichnungen in Originalgröße, um die Datenmenge zu maximieren
  • Passen Sie die Länge der Etiketten mit dem Hochleistungs-Endlosmaterial an
  • Ergonomischer Schneide- und Etikettengreifer, der das Etikett nach dem Schneiden hält
  • Einfache Bedienung: ABC-Tastatur, Grafikbibliothek, Hotkey- und Menüfunktionen für eine schnelle Etikettenerstellung
  • Smart Cell-Technologie für automatische Etiketteneinrichtung und automatische Formatierung
  • 2 Jahre Garantie
Verfügbare Sprachen enthalten Kroatisch; Tschechisch; Dänisch; Niederländisch; Englisch (US); Estnisch, Finnisch; Französisch; Deutsch; Ungarisch; Italienisch; Norwegisch (Bokmål); Polnisch; Portugiesisch; Rumänisch; Slowakisch; Slowenisch; Spanisch (universell); Schwedisch; Türkisch.
Zubehörinformationen: Optional erhältliches Mehrzweck-Zubehör bestehend aus Magnet, Taschenlampe, Ständer, Gürtelschlaufe und Stockschlaufe. 2 AA-Batterien sind erforderlich (nicht inbegriffen).
Lieferumfang: Das Modell „carton pack“ wird in einer Kartonpackung mit einer Schnellstartanleitung und einer Etikettenkassette M21-750-499 geliefert. Die Kits werden in einem Hartschalenkoffer geliefert, der einen M210-Drucker, einen Lithium-Ionen-Akku, ein EU- oder UK-Netzkabel und eine Etikettenkassette M21-750-499 enthält.