Etikettendrucker, M210-LAB
Lieferant: Brady
152261 311319
BRDY152261EA 110 EUR
BRDY152261 BRDY311319
Etikettendrucker, M210-LAB
Drucker Label Printers
Der M210-LAB tragbare Etikettendrucker ist ein universelles Beschriftungsgerät für Forschungs- und Schulungszwecke sowie klinische Labors. Der M210-LAB nutzt Etiketten, die speziell für harsche Umgebungen konzipiert sind. Er kann schnell (10 mm/s) und einfach lesbare Etiketten für flache, gebogene oder sehr raue Oberflächen erstellen, die über Jahre haften können, selbst wenn sie extremen Temperaturen und Chemikalien ausgesetzt sind.
  • Einfarbig
  • Langlebige Materialqualität
  • Druckt dauerhafte 6 bis 19 mm breite Kennzeichnungen in Originalgröße, um die Datenmenge zu maximieren
  • Passen Sie die Länge der Etiketten mit dem Hochleistungs-Endlosmaterial an
  • Ergonomischer Schnitt und ein Etikettengreifer, der das Etikett nach dem Schneiden hält
  • Einfach zu bedienen: ABC-Tastatur, Grafikbibliothek, Hotkeys und Menüfunktionen für eine schnelle Etikettenerstellung
  • Smart Cell Technology für automatische Etiketteneinrichtung und automatische Formatierung
  • 2 Jahre Garantie
Verfügbare Sprachen: Dänisch; Deutsch; Englisch (US); Finnisch; Französisch; Italienisch; Kroatisch; Niederländisch; Norwegisch (Bokmål); Polnisch; Portugiesisch; Rumänisch; Slowakisch; Spanisch (universell); Schwedisch; Tschechisch; Türkisch; Ungarisch
Zubehörinformationen: Optional erhältliches und multifunktionelles Zubehör besteht aus Magnet, Taschenlampe, Gürtelschlaufe und Stangengurt. 2 AA-Batterien erforderlich (nicht mitgeliefert).
Lieferumfang: Das „Karton“-Model wird in einem Karton mit Kurzanleitung und einer M21-750-7425 Kartusche für Etiketten ausgeliefert. Die Kits werden in einem Koffer mit einem Drucker M210-Lab, einem Li-Ionen-Akku, einem EU oder UK Stromkabel, einer Kurzanleitung und einer M21-750-7425 Kartusche für Etiketten ausgeliefert.