Rundflaschen mit Klappverschluss
Lieferant: BURKLE
0308-1000 0308-0500 0308-0100 0308-0250
BURK0308-1000EA 3.3 EUR
BURK0308-1000 BURK0308-0500 BURK0308-0100 BURK0308-0250
Rundflaschen mit Klappverschluss
Flaschen Kunststoffflaschen
Handliche Rundflasche mit Klappscharnier-Verschluss, besonders geeignet für kosmetische Flüssigkeiten, Emulsionen, Cremes und Öle. Entnahme portionsweise möglich.
  • Flasche HDPE transparent,
  • Verschluss PP
  • Klappverschluss mit Loch Ø 3 mm
  • Preiswert und formschön