CultiControl – Gefriergetrocknete Mikroorganismenstämme aus NCTC®-Kulturen
Lieferant: LIOFILCHEM
Lyophilisierte Referenz-Stammkulturpräparate, die einen einzelnen Stamm eines Mikroorganismus enthalten, zur Qualitätskontrolle von Kulturmedien, Bildungs- und Kompetenzprogrammen. Lyophilisation ist ein Verfahren zur Langzeitkonservierung von Mikroorganismen. Die Mikroorganismenpräparate stammen von NCTC® (National Collection of Type Cultures).
- Eine einzige Passage aus der NCTC®-Referenzkultur
- Zwei Jahre Haltbarkeit
- Mehr als 100 gefriergetrocknete Mikroorganismen verfügbar
Verpackung: CultiControl-Mikroorganismen sind in einem wiederverschließbaren Fläschchen verpackt, das fünf (5) lyophilisierte Pellets eines einzigen Mikroorganismenstamms und ein Trockenmittel enthält, um schädliche Feuchtigkeitsansammlungen zu verhindern.
Bitte beachten Diese Produkte sind nur für denIn vitro bestimmt.