Cobalt(II)chlorid Hexahydrat 97,0-102,0%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cobaltdichlorid Hexahydrat
22894.290EA
311
EUR
22894.290
22894.465
22894.184
22894.261
Cobalt(II)chlorid Hexahydrat 97,0-102,0%, GPR RECTAPUR®
Cobalt(II)chlorid Hexahydrat
Formel:
CoCl₂·6H₂O Molecular Weight: 237,93 g/mol Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 56 °C Dichte: 1,92 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149652 CAS-Nummer: 7791-13-1 EINECS: 231-589-4 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,02462 |
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt | Min. 97 % |
Identification | passes test |
SO4 (Sulphate) | max. 100 ppm |
Cu (Copper) | max. 50 ppm |
Fe (Iron) | max. 50 ppm |
Ni (Nickel) | max. 0.15% |
Pb (Lead) | max. 30 ppm |
Zn (Zinc) | max. 0.05% |