(±)Catechin hydrate, weißgraues Puder
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BI6151-5G BI6151-10G BI6151-25G
APOSBI6151-5GEA 509 EUR
APOSBI6151-5G APOSBI6151-10G APOSBI6151-25G
(±)Catechin hydrate, weißgraues Puder
(+/-)Catechin hydrate (racemic)
Formel: C₁₅H₁₄O₆·H₂O
MDL: MFCD00149354
CAS-Nummer: 7295-85-4