Ampicillin Natriumsalz, Pulver
Lieferant: Corning
Synonyme: D(-)-α-Aminobenzylpenicillin Sodium Salt, Ampicillin Na, Ampicillin sodium salt, D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt Ampicillin sodium salt
61-238-RM 61-238-RH
MDTC61-238-RMEA 367.9 EUR
MDTC61-238-RM MDTC61-238-RH
Ampicillin Natriumsalz, Pulver
Ampicillin Natriumsalz
Ampicillin ist ein Penicillin-Derivat, das die bakterielle Zellwandsynthese durch Inaktivierung der Transpeptidasen auf den inneren Oberfläche der bakteriellen Zellmembran hemmt. Ein ß-Lactam-Antibiotikum mit einer mit der Penicillinstruktur verbundenen Aminogruppen-Seitenkette, dessen Resistenz durch die Spaltung des ß-Lactam-Rings von Ampicillin durch ß-Lactamase hervorgerufen wird. Ampicillin ist wirksam gegen Gram-positive und einige Gram-negative Bakterien.
A ß-lactam antibiotic with an amino group side chain attached to the penicillin structure, its mode of resistance is through the cleavage of ß-lactam ring of ampicillin by ß-lactamase.
Ampicillin is effective against Gram-positive and some Gram-negative bacteria.
Verpackung: Shipping temperature: Ambient
Formel: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00064313
CAS-Nummer: 69-52-3