ESD-Sicherheitsstiefeletten, DANIEL Pro, Mid, S3afety
Lieferant: ELTEN
1767901/36 1767901/37 1767901/38 1767901/39 1767902/36 1767902/37 1767902/38 1767902/39 1767903/36 1767903/37 1767903/38 1767903/39
ELTN1767901/36EA 94.9 EUR
ELTN1767901/36 ELTN1767901/37 ELTN1767901/38 ELTN1767901/39 ELTN1767902/36 ELTN1767902/37 ELTN1767902/38 ELTN1767902/39 ELTN1767903/36 ELTN1767903/37 ELTN1767903/38 ELTN1767903/39
ESD-Sicherheitsstiefeletten, DANIEL Pro, Mid, S3afety
Schuhe und Stiefel
Dieser Schuh ist ideal auf die Ergonomie weiblicher Füße abgestimmt. Ausgezeichneter Tragekomfort, mit gepolsterter Oberkante zum Schutz der Achillessehne.
  • Hydrophobiertes Nubukleder
  • Textilfutter für natürliche Belüftung
  • Durchgehende, gepolsterte Lasche
  • Halborthopädische ESD Einlegesohle schwarz
  • Nicht-metallische durchtrittsichere Zwischensohle
  • PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
  • TPU-Überkappe und Stahlkappe
Dank seiner hervorragenden Ableitfähigkeit ist der Schuh für Arbeiten in ESD-empfindlichen oder elektrostatisch geschützten Bereichen (EPA) geeignet.
Standards:
Bestellinformation:
Bestellen