ESD-Sicherheitsschuhe, BRAYDEN XXTM, Klettverschluss, low, S3
Lieferant: ELTEN
720531/36 720531/37 720531/38 720531/39 720531/40 720531/41 720531/42 720531/43 720531/44 720531/45 720531/46 720531/47 720531/48
114-9127EA 88.9 EUR
114-9127 114-9128 114-9129 114-9130 114-9131 114-9132 114-9133 114-9134 114-9135 114-9136 114-9137 114-9138 114-9139
ESD-Sicherheitsschuhe, BRAYDEN XXTM, Klettverschluss, low, S3
Schuhe und Stiefel
Ausgezeichneter Tragekomfort, mit gepolsterter Oberkante zum Schutz der Achillessehne.
  • Hydrophobierte Mikrofaser
  • Textilfutter für natürliche Belüftung
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grau
  • Nicht-metallische, durchtrittsichere Zwischensohle
  • MONO/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO
  • Zehenkappe aus Verbundwerkstoff
Hervorragenden Ableitfähigkeit, der Schuh eignet sich für Arbeiten in ESD-empfindlichen oder elektrostatisch geschützten Bereichen (EPA). Sohlenkern aus Infinergy® by BASF. Frei von Metall und Leder.
Standards:
Bestellinformation:
Bestellen