VWR®, Bördelkappen für Fläschchen mit Bördelhals ND13
Lieferant: VWR Collection
548-3313AEA 430 EUR
548-3313A 548-1843A 548-0488A 548-0513A 548-0492A 548-1459A 548-0498A 548-2132A 548-0495A 548-0489A 548-2084A 548-1522A 548-0858A 548-0491A 548-0496A
VWR®, Bördelkappen für Fläschchen mit Bördelhals ND13
Verschlüsse Chromatographieampullen-Verschlüsse
Rollrand-ND13-Fläschchen aus Borosilikatglas der 1. hydrolytischen Klasse mit flachem Boden. Sie sind mit einer Vielzahl von Aluminiumsiegeln und Septenmaterialien erhältlich.
  • Hochleistungskappen/-septen
  • Fläschchen mit Bördelrand bieten eine hervorragende Abdichtung
  • Eine größere Öffnung verbessert die Probenzugänglichkeit
ND13-Fläschchen mit Bördelhals sind in klarer Ausführung erhältlich. In einer großen Auswahl an Instrumenten als GC- und HPLC-Standardfläschchen mit einem flachen Boden verwendbar. Eine große Auswahl an Bördelkappen, die meist mit montiertem Stopfen oder Septen erhältlich sind. Sie wurden entwickelt, um eine Probenkontamination zu verhindern und gleichzeitig konsistente, sichere Versiegelungen zu bieten.