VWR®, Gewindefläschchen ND18
Lieferant: VWR Collection
548-3027AEA 661 EUR
548-3027A 548-3277A 548-2484A
VWR®, Gewindefläschchen ND18
Vials
ND18-Gewindefläschchen mit flachem Boden aus Borosilikatglas der 1. hydrolytischen Klasse. Sie sind mit einer Vielzahl von Polypropylensiegeln und Septenmaterialien erhältlich.
  • Hochleistungskappen/-septen
  • Gut mit Handschuhen greifbar
  • Schneller Zusammenbau
ND18-Gewindefläschchen aus Borosilikatglas Typ I mit niedrigem Metallgehalt. Klare Fläschchen mit flachem Boden. Zugehörige, meistens mit montierten Septen erhältliche, Schraubkappen, wurden entwickelt, um eine Probenkontamination zu verhindern und gleichzeitig eine konsistente, sichere Abdichtung zu gewährleisten. Die Verwendung verschlossener Kappen ermöglicht die langzeitige Lagerung der Proben (Anwendungen mit Langzeitlagerung).