VWR®, Flachbodengläser
Lieferant: VWR
VWR®
548-0046AEA 602 EUR
548-0046A 548-0049A 548-0048A 548-0043A 548-0042A 548-0352A 548-0045A 548-0353A 548-2481A 548-0347A 548-0449A
VWR®, Flachbodengläser
Vials
Fläschchen mit flachem Boden aus Borosilikatglas der 1. hydrolytischen Klasse. Sie können mit einem PE-Stopfen mit Starburst-Oberseite zum leichteren Eindringen der Nadel erworben werden.
  • Günstige Lösung für viele HPLC-Anwendungen
  • Wird in Kombination mit PE-Stopfen verwendet
  • Schnelle Montage
Fläschchen mit flachem Boden aus Borosilikatglas der 1. hydrolytischen Klasse mit niedrigem Metallgehalt. Fläschchen sind in drei Größen (1, 2 und 4 ml) in brauner oder klarer Ausführung mit flachem Boden erhältlich, um die Kompatibilität mit Einsätzen zu gewährleisten.