Digitale Trockenbad-Heizblöcke, LSE™ Corning®
Lieferant: Corning
6886-DB 6876-SB 6896-FB
CORN6886-DBEA 537.13 EUR
CORN6886-DB CORN6876-SB CORN6896-FB
Digitale Trockenbad-Heizblöcke, LSE™ Corning®
Blockthermostate Blockthermostate, digital
Die digitalen Trockenbad-Heizblöcke von Corning sind in Einzel-, Doppel- und Vierblockkonfigurationen erhältlich und bieten einen breiten Temperaturbereich von bis zu 150 °C, was sie für eine Vielzahl von Anwendungen in Laboren in der Molekularbiologie, Histologie, Klinik, Umwelt und Industrie nützlich macht.
  • Einzel-, Doppel- und Vierblockkapazität zur Maximierung der Probenverarbeitung
  • Dual-Display ermöglicht eine einfache Überwachung von Temperatur und Zeit
  • Die USB-Konnektivität ermöglicht die Rückverfolgbarkeit von Daten
  • Die geformte Blockkammer bietet eine hervorragende Temperaturgleichmäßigkeit
Corning® LSE™ digitale Trockenbad-Heizblöcke wurden entwickelt, um die beste Kombination von Funktionen zu integrieren, darunter Blockkapazität, zwei Anzeigen und eine externe Temperatursonde, um Biowissenschaftlern bei der Arbeit mit wertvollen Proben das nötige Vertrauen und Effizienz zu geben.
Standards: CSA zertifiziert, CE/TUV/CSA.
Bestellinformation: In 120 V; 230 V, EU-Stecker; 230 V, UK-Stecker verfügbar. Blöcke sind separat erhältlich; Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Avantor-Vertreter.
Bitte beachten Garantie/Haftungsausschluss: Sofern nicht anders angegeben sind die Produkte nur für Forschungszwecke geeignet. Nicht zu Verwendung in Dianose- oder Therapieanwendungen geeignet. Corning Life Sciences erhebt keine Ansprüche bezüglich der Leistung dieser Produkte für klinische oder diagnostische Anwendungen.