Masterflex® Dosierdüse für Fasspumpe, PVDF, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
70604-98
MFLX70604-98EA 990 EUR
MFLX70604-98
Masterflex® Dosierdüse für Fasspumpe, PVDF, Avantor®
Pumpen Fass/Transferpumpen
Sicherer Transfer von Flüssigkeiten.
  • Optimieren Sie die Leistung Ihrer Masterflex-Pumpen
Die Abgabedüse mit 6 ft-PVC-Schlauch macht das Umfüllen von Flüssigkeiten aus Fässern und Behältern einfach und sicher.