Montageteile Masterflex® L/S® Pumpenkopf, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX07013-05EA 66 EUR
MFLX07013-05 MFLX07013-08 MFLX07514-04 MFLX07534-01 MFLX07013-04 MFLX77800-00 MFLX77200-04 MFLX77200-03 MFLX77200-02 MFLX07013-09 MFLX77200-01
Montageteile Masterflex® L/S® Pumpenkopf, Avantor®
Befestigungsplatten
Leichtes Stapeln mehrerer Pumpenköpfe auf Ihrem Masterflex® L/S®-Antrieb.
  • Hergestellt aus langlebigem Edelstahl
  • Beachten Sie die Spezifikationen des Antriebs bezüglich der empfohlenen Anzahl an Köpfen
Stapeln Sie mehrere Pumpenköpfe oder Ersatz-Montageteile für einzelne Pumpenköpfe. Wählen Sie das Ersatz-Montageteil entsprechend dem vorhandenen Masterflex® L/S®-Pumpenkopf. Kompatibel mit den Pumpen der Masterflex L/S-Serie.