Masterflex® Adapteranschlüsse, Schlauchnippel auf Gewindeadapter, Gerade, PVDF, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
40614-15
MFLX30615-16EA 56.7 EUR
MFLX30615-16 MFLX30704-07 MFLX40614-15 MFLX40614-08 MFLX40614-09 MFLX40614-10 MFLX40614-11 MFLX40614-12 MFLX40614-13 MFLX40614-14 MFLX40614-16 MFLX40614-17 MFLX40614-18 MFLX40614-19 MFLX40614-20 MFLX40614-21 MFLX40614-22 MFLX40614-25 MFLX40614-26 MFLX40614-27 MFLX40614-28 MFLX40614-29 MFLX40614-30 MFLX40614-31 MFLX40614-32 MFLX40614-33 MFLX40614-34 MFLX40614-35
Masterflex® Adapteranschlüsse, Schlauchnippel auf Gewindeadapter, Gerade, PVDF, Avantor®
Fittings und Verbinder
Schnelle und einfache Installation ohne Werkzeuge.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten