Masterflex® Verschraubungen, Schlauchnippel, Gerade, Polypropylen, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX30612-51EA 29.4 EUR
MFLX30612-51 MFLX30612-55 MFLX30612-59 MFLX30612-63 MFLX30612-67 MFLX30612-71 MFLX40610-00 MFLX40610-01 MFLX40610-02 MFLX40610-03 MFLX40610-04 MFLX40610-05 MFLX40610-06 MFLX40622-52 MFLX40622-57 MFLX40625-91 MFLX40640-00 MFLX40640-02 MFLX40640-03 MFLX40640-06 MFLX06288-50 MFLX06365-11 MFLX06365-22 MFLX06365-33 MFLX31407-00 MFLX40612-43 MFLX50622-46 MFLX50622-49 MFLX50626-46 MFLX50626-49 MFLX51518-05 MFLX30612-75 MFLX31407-02 MFLX40640-01 MFLX40640-05
Masterflex® Verschraubungen, Schlauchnippel, Gerade, Polypropylen, Avantor®
Fittings und Verbinder
Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeuge.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten