Masterflex® Anschlussfittings, Schlauchnippel, Kreuzverbinder, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX40726-70EA 210 EUR
MFLX40726-70 MFLX40726-71 MFLX40726-73 MFLX40726-74 MFLX31208-54 MFLX31407-11 MFLX31408-11 MFLX31208-51 MFLX31208-52 MFLX31208-53 MFLX31208-55 MFLX40615-83 MFLX40615-84
Masterflex® Anschlussfittings, Schlauchnippel, Kreuzverbinder, Avantor®
Fittings und Verbinder
Schnelle und einfache Montage.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden