CPC® Fittings mit Schnell-Trennvorrichtung, Kupplungsteile zusammendrücken
Lieferant: Avantor Fluid Handling
31304-10 31304-50 31304-10BLK 31304-50BLK 31308-56BLK
MFLX31304-00EA 25.3 EUR
MFLX31304-00 MFLX31304-02 MFLX31304-10 MFLX31304-50 MFLX31304-10BLK MFLX31304-50BLK MFLX31304-00BLK MFLX31304-02BLK MFLX31308-56BLK
CPC® Fittings mit Schnell-Trennvorrichtung, Kupplungsteile zusammendrücken
Fittings und Verbinder
Keine Anstrengung mehr - einfach mit dem Daumen die Verriegelung öffnen.
  • Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
  • Fittings connect in a snap
Diese CPC® Schnell-Trennvorrichtungen aus Kunststoff verfügen über ein ergonomisches Design mit einem Riegel der sich mit dem Daumen einfach bedienen lässt. Einfach den Einsatz in die Buchse stecken um die Fittingteile zu verbinden. Fittings verbinden und schließen sich unmittelbar. Das hörbare Klicken bestätigt, dass die Kupplung fest verbunden ist. Um die verbundenen Hälften zu trennen, pressen Sie einfach den Knopf auf der Buchse. Zur Funktion benötigen Schnelltrennkupplungen eine Buchse und einen Einsatz der gleichen Durchflussmenge. Eine komplette Kupplung benötigt einen passende Buchse und ein Einsatz (separat zu bestellen).