CPC® Schnell trennbare Fittings, mit Kompressionseinsätzen
Lieferant: Avantor Fluid Handling
06360-77 06361-32 06361-32BLK 06360-77BLK 31307-54BLK 31307-44BLK
MFLX06360-30EA 13.3 EUR
MFLX06360-30 MFLX06360-41 MFLX06360-74 MFLX06360-75 MFLX06364-30 MFLX06364-75 MFLX06360-77 MFLX06361-32 MFLX06361-32BLK MFLX06360-77BLK MFLX06360-74BLK MFLX06364-30BLK MFLX06360-41BLK MFLX06360-30BLK MFLX06360-75BLK MFLX06364-75BLK MFLX31307-54BLK MFLX31307-44BLK
CPC® Schnell trennbare Fittings, mit Kompressionseinsätzen
Fittings und Verbinder
Keine Anstrengung mehr - einfach mit dem Daumen die Verriegelung öffnen.
  • Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
  • Fittings connect in a snap
Diese CPC® Schnell-Trennvorrichtungen aus Kunststoff verfügen über ein ergonomisches Design mit einem Riegel der sich mit dem Daumen einfach bedienen lässt. Einfach den Einsatz in die Buchse stecken um die Fittingteile zu verbinden. Fittings verbinden und schließen sich unmittelbar. Das hörbare Klicken bestätigt, dass die Kupplung fest verbunden ist. Um die verbundenen Hälften zu trennen, pressen Sie einfach den Knopf auf der Buchse. Zur Funktion benötigen Schnelltrennkupplungen eine Buchse und einen Einsatz der gleichen Durchflussmenge. Eine komplette Kupplung benötigt einen passende Buchse und ein Einsatz (separat zu bestellen).