CPC® Schnellkupplungen, Push-to-Connect-Einsätze
Lieferant: Avantor Fluid Handling
31304-20 31304-30 31304-32 31304-30BLK 31304-32BLK 31304-20BLK 31308-58BLK
MFLX31304-20EA 13.4 EUR
MFLX31304-20 MFLX31304-30 MFLX31304-32 MFLX31304-30BLK MFLX31304-32BLK MFLX31304-20BLK MFLX31308-58BLK
CPC® Schnellkupplungen, Push-to-Connect-Einsätze
Fittings und Verbinder
Keine Anstrengung mehr - einfach mit dem Daumen die Verriegelung öffnen.
  • Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
  • Fittings connect in a snap
Diese CPC® Schnell-Trennvorrichtungen aus Kunststoff verfügen über ein ergonomisches Design mit einem Riegel der sich mit dem Daumen einfach bedienen lässt. Einfach den Einsatz in die Buchse stecken um die Fittingteile zu verbinden. Fittings verbinden und schließen sich unmittelbar. Das hörbare Klicken bestätigt, dass die Kupplung fest verbunden ist. Um die verbundenen Hälften zu trennen,More Product Information