CPC® Schnell trennbare Fittings aus Kunststoff, Komplette Kupplungen
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06360-90EA 29.8 EUR
MFLX06360-90 MFLX06360-91 MFLX31305-00 MFLX31305-05 MFLX31306-05 MFLX31305-05BLK MFLX31306-05BLK MFLX06360-90BLK MFLX06360-91BLK MFLX31305-00BLK
CPC® Schnell trennbare Fittings aus Kunststoff, Komplette Kupplungen
Fittings und Verbinder
Fittings verbinden sich im Handumdrehen.
  • Neu verpackt in einer ISO 9001-Anlage in einem Reinraum der ISO-Klasse 7
  • Fittings aus Acetal eignen sich für die Verwendung mit schadhaften Flüssigkeiten
  • Materialien aus Polycarbonat und Polysulfon erfüllen die Anforderungen der USP-Klasse VI
Diese CPC® Schnell-Trennvorrichtungen aus Kunststoff, Komplette Kupplungen verfügen über ein ergonomisches Design mit einem Riegel der sich mit dem Daumen einfach bedienen lässt. Einfach den Einsatz in die Buchse stecken um die Fittingteile zu verbinden. Fittings verbinden und schließen sich unmittelbar. Um die verbundenen Hälften zu trennen, pressen Sie einfach den Knopf auf der Buchse.
Komplette Kupplungen beinhalten einen Fittingeinsatz und einen Fittingkörper.