Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser mit Direktablesung für Wasser, Doppelskala, Edelstahl, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
32205-08 32205-12 32205-14
MFLX32205-02EA 1350 EUR
MFLX32205-02 MFLX32205-08 MFLX32205-12 MFLX32205-14
Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser mit Direktablesung für Wasser, Doppelskala, Edelstahl, Avantor®
Durchflussmesser
In jeder Position installierbar.
  • Durchflussmesser mit direkter Anzeige verfügen über eine kalibrierte Skala für ein bestimmtes Medium – Messwerte müssen nicht umgerechnet werden um die Durchflussrate zu erhalten
  • Für Labor- und Industrieanwendungen unter Verwendung von Luft oder Wasser
Durchflussmesser mit Doppelskala zeigen Gallonen und Liter gleichzeitig an, mit einer gut ablesbaren linearen Skala und einer gut sichtbaren roten Anzeige.