Masterflex® Korrelierte Schwebekörper-Durchflussmesser mit Ventilen, Hoher Durchfluss, 65-mm, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
03216-40 03216-88 03218-39 03293-38 03293-40
MFLX03216-36EA 163 EUR
MFLX03216-36 MFLX03216-38 MFLX03216-90 MFLX03218-37 MFLX03218-41 MFLX03216-40 MFLX03216-88 MFLX03218-39 MFLX03293-38 MFLX03293-40
Masterflex® Korrelierte Schwebekörper-Durchflussmesser mit Ventilen, Hoher Durchfluss, 65-mm, Avantor®
Durchflussmesser
Keine Abstriche bei der Eignung für Präzision.
  • Korrelierte Durchflussmesser verfügen über eine generische Skala - Referenzdurchflusskurven, die für eine Vielzahl von Medien, Temperaturen und Drücken kalibriert sind, um die Durchflussrate zu ermitteln│Verwendbar mit einer Vielzahl von Medien für Labor- und Industrieanwendungen
Aluminium ist wirtschaftlich und eignet sich für den allgemeinen Einsatz mit nicht korrosiven Gasen und Flüssigkeiten. Messing ist günstig und gut für die Verwendung mit Wasser geeignet. Edelstahl hält höheren Temperaturen undMore Product Information