Masterflex® Ventilkassetten für Durchflussmesser mit variablem Bereich, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
03218-70
MFLX03217-82EA 71.4 EUR
MFLX03217-82 MFLX03217-84 MFLX03217-86 MFLX03217-88 MFLX03217-92 MFLX03217-96 MFLX03218-61 MFLX03218-62 MFLX03218-63 MFLX03218-64 MFLX03218-67 MFLX03218-68 MFLX03218-69 MFLX03218-72 MFLX03218-74 MFLX03218-70
Masterflex® Ventilkassetten für Durchflussmesser mit variablem Bereich, Avantor®
Durchflussmesser
Steuern Sie den Fluss mit einem zusätzlichen Ventil.
  • Aluminium ist wirtschaftlich und eignet sich für die allgemeine Verwendung mit nicht korrosiven Gasen und Flüssigkeiten.
  • Edelstahl 316 (SS) hält höheren Temperaturen und Drücken stand und weist eine ausgezeichnete chemische Verträglichkeit auf.
Wählen Sie eine zu Ihrem Rahmen passende Ventilpatrone aus. Setzen Sie diese Nadelventile in die Durchflussmesserrahmen ein, um die Durchflussrate zu regeln. Wählen Sie eine Ventilpatrone mit hochauflösender Messung und 16 Drehungen für eine größere PräzisionMore Product Information