+GF+ Signet Rotor-X Schaufelrad-Durchflusssensoren
Lieferant: Avantor Fluid Handling
05618-10 05618-11 05618-13
MFLX05618-10EA 615 EUR
MFLX05618-10 MFLX05618-11 MFLX05618-13
+GF+ Signet Rotor-X Schaufelrad-Durchflusssensoren
Durchflussmesser
Die offene Bauweise gewährleistet eine genaue, lineare Ausgabe mit einer Genauigkeit von ±1%.
  • Eliminiert Kavitation und minimiert den Druckabfall
Die Sensoren enthalten einen Rotor mit offenem Kern und einem kleinen Magneten in jedem der vier Flügel. Während sie sich drehen, passieren die Magneten eine Spule im Sensor. Der Wandler erzeugt einen linearen Frequenzausgang, der proportional zur Strömungsgeschwindigkeit ist. Dieses Signal kann ohne Verstärkung bis zu 200 Fuß weit übertragen werden.
Das Design mit offenem Kern verhindert Kavitation bei Strömungsgeschwindigkeiten von 1 bis 20 Fuß/Sekunde. Geschlossene oder massive Schaufelradkonstruktionen erzeugen bei diesen Geschwindigkeiten Luftblasen, die ein nicht lineares, nicht wiederholbares Signal verursachen.
Die Sensormaterialien sind gegen die meisten Chemikalien beständig. Alle Modelle verfügen über einen PVDF-Rotor und einen VITON®-O-Ring und umfassen ein 25 Fuß langes Anschlusskabel.
ROTOR-X-Durchflusssensoren sind mit allen unseren netz-, batterie- und sensorbetriebenen Durchflussmessern, Akkumulatoren und Reglern kompatibel. Sie können mit einem separat zu bestellenden Installationsfitting in jede Art von Rohr montiert werden.
Lieferumfang: Enthält ein 25-ft-Verbindungskabel.