Masterflex® L/S® Standard-Pumpenköpfe für Präzisionsschläuche, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX07013-20EA 282 EUR
MFLX07013-20 MFLX07014-21 MFLX07013-52 MFLX07014-20 MFLX07013-21 MFLX07016-20 MFLX07016-21 MFLX07017-21 MFLX07014-52 MFLX07017-20 MFLX07018-21 MFLX07018-20 MFLX07017-52 MFLX07016-52 MFLX07018-52
Masterflex® L/S® Standard-Pumpenköpfe für Präzisionsschläuche, Avantor®
Pumpen Pumpenköpfe Köpfe für Schlauchradpumpen
Ideal für Anwendungen zur Flüssigkeitsübertragung, die eine hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit erfordern.
  • Standardköpfe sind präzisionsgeformt, um eine einzige Schlauchgröße aufzunehmen
  • Der Pumpenkopf hat ein kompaktes und einfaches Design mit gleichseitigem Schlauchein- und -austritt—perfekt für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot
  • Die Standardköpfe sind kompakt und lassen sich leicht in Ihre OEM-Anwendungen integrieren.
  • Je nach Antriebsempfehlung können bis zu vier Köpfe gestapelt werden
Dieser Standard-Pumpenkopf ist für Präzisionsschläuche geeignet— er gewährleistet eine optimale Leistung Ihrer Masterflex-Pumpe. Wählen Sie einen Pumpenkopf für eine der folgenden Größen von Präzisionsschläuchen: L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 17, L/S 18.
Lieferumfang: Einschließlich Schlüssel zum Anschließen von Schläuchen und Befestigungsmaterial für einen Kanal.