Masterflex® I/P® Präzisions-Pumpenschlauch, BioPharm Plus Platingehärtetes Silikon, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX96440-26EA 551 EUR
MFLX96440-26 MFLX96440-73 MFLX96440-82
Masterflex® I/P® Präzisions-Pumpenschlauch, BioPharm Plus Platingehärtetes Silikon, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Die bis zu fünfmal längere Lebensdauer und die geringere Aufsplitterung sorgen für eine verbesserte Konsistenz im Laufe der Zeit.
  • Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar,