Masterflex® I/P® Präzisions-Pumpenschlauch, C-Flex®, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06424-26EA 212 EUR
MFLX06424-26 MFLX06424-73 MFLX06424-82
Masterflex® I/P® Präzisions-Pumpenschlauch, C-Flex®, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Flexibilität auch bei extremen Temperaturen beibehalten.
  • Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten Formulierungen und Größen sind für den Versand am selben Tag verfügbar
  • Ultraglatte innere Oberfläche verringert das Auftreten extrahierbarer Stoffe
Masterflex® C-Flex® Präzisions-Pumpenschläuche bieten eine verbesserte Biokompatibilität und eine längere Lebensdauer der Pumpen. Diese Schläuche sind nicht pyrogen, nicht zytotoxisch und nicht hämolytisch — sie schützen die Reinheit Ihres Fluids. Die heißsiegelfähigen und schweißbaren C-Flex-Schläuche sind ideal für die biopharmazeutische Verarbeitung und Lagerung sowie für die Pflanzenproduktion.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.