Masterflex® I/P® Präzisions-Pumpenschläuche, Tygon® A-60-F, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06402-26EA 309 EUR
MFLX06402-26 MFLX06402-73 MFLX06402-82
Masterflex® I/P® Präzisions-Pumpenschläuche, Tygon® A-60-F, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Entspricht lebensmittelkonformen Anwendungen.
  • Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten Formulierungen und Größen sind für den Versand am selben Tag verfügbar
  • Undurchsichtige beige Farbe schützt licht- und UV-empfindliche Proben
Masterflex® Norprene® Präzisions-Pumpenschläuche für Nahrungsmittel sind so konzipiert, dass sie extremen Temperaturen standhalten und bei anspruchsvollen Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie nicht beschädigt werden. Diese Schläuche sind mit praktisch allen handelsüblichen Reinigern und Desinfektionsmitteln kompatibel und können im Autoklav sterilisiert werden, ohne dass die Gesamtlebensdauer beeinträchtigt wird. Diese Schläuche sind ideal für Lebensmittel- und Getränkeanwendungen und entsprechen den FDA-, NSF- und 3-A-Normen.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.