Masterflex® I/P® Präzisions-Pumpenschläuche, Versilon™ A-60-N, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06404-26EA 266 EUR
MFLX06404-26 MFLX06404-73 MFLX06404-82
Masterflex® I/P® Präzisions-Pumpenschläuche, Versilon™ A-60-N, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Mit einer Lebensdauer von 10.000 Stunden überdauern und übertreffen sie andere Schläuche.
  • Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
Masterflex® Norprene® Präzisions-Pumpenschläuche sind speziell formuliert, dass sie auch nach jahrelanger Einwirkung von Hitze und Ozon nicht schwächer werden oder reißen und somit eine längere Lebensdauer der Schlauchpumpe gewährleisten. Diese Schläuche sind heißsiegelfähig und schweißbar und können einem breiten Temperaturspektrum standhalten. Norprene ist in der Lage, andere Allzweckschläuche zu übertreffen, und zeichnet sich durch eine überlegene Abrieb- und Biegewechselfestigkeit aus, was es zu einer besseren Alternative zu Gummischläuchen macht.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.