Masterflex® I/P® Präzisions-Pumpenschlauch, BioPharm Platingehärtetes Silikon, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX96420-26EA 469 EUR
MFLX96420-26 MFLX96420-73 MFLX96420-82
Masterflex® I/P® Präzisions-Pumpenschlauch, BioPharm Platingehärtetes Silikon, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Die glatte Innenfläche verringert das Risiko des Einschlusses von Partikeln und der Kontamination.
  • Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten Formulierungen und Größen sind für den Versand am selben Tag verfügbar
Entscheiden Sie sich für unsere BioPharm platingehärteten Silikonschläuche, die sich durch Reinheit, einem sehr geringen Anteil an extrahierbaren Stoffen und einer extrem glatten Innenseite auszeichnen. Diese Schläuche eignen sich für pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen und entsprechen der USP-Klasse VI 3A und sind FDA-konform. Die ultraglatte Innenseite minimiert das Einschließen von Partikeln und mikroskopische Ablagerungen während des Flüssigkeitstransfers. Die Schläuche können im Autoklav, durch Gammabestrahlung oder mit Ethylenoxid sterilisiert werden.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.