Micropump Kompakte Low-Flow Zahnradpumpenköpfe - C-Mount-Design
Lieferant: Avantor Fluid Handling
07002-33
MFLX07002-12EA 1520 EUR
MFLX07002-12 MFLX07002-20 MFLX07002-32 MFLX07002-35 MFLX74012-11 MFLX07002-33
Micropump Kompakte Low-Flow Zahnradpumpenköpfe - C-Mount-Design
Pumpen Pumpenköpfe Zahnradpumpenköpfe
Wir bieten eine Auswahl an C-Mount für Ihre Low-Flow-Anwendungen.
  • Findet Verwendung bei Anwendungen, die einen hohen Anfangsdifferenzdruck erfordern. Die Saugschuhkonstruktion gewährleistet einen vollständigen Flüssigkeitstransfer für eine verbesserte volumetrische Genauigkeit
  • Der Wirkungsgrad der Pumpe steigt mit zunehmendem Förderdruck
Der kompakte Pumpenkopf benötigt einen Antrieb um korrekt zu funktionieren. Antrieb muss separat bestellt werden. Optional Service-Kit Enthält: Getriebe, Saugschuh, Wellendichtungen und Federn Separat zu bestellen. Kontaktieren Sie unsere Anwendungsspezialisten zur weiteren Unterstützung.