Masterflex® Ismatec® schrankmontierte Minikartuschen-Peristaltikpumpen mit fester Drehzahl, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
78012-00 78012-20 78012-30 78012-40 78012-50 78012-60 78012-80 78012-90 78012-92
MFLX78012-05-EUEA 1060 EUR
MFLX78012-05-EU MFLX78012-35-EU MFLX78012-55-EU MFLX78012-65-EU MFLX78012-85-EU MFLX78012-95-EU MFLX78012-00 MFLX78012-20 MFLX78012-30 MFLX78012-40 MFLX78012-50 MFLX78012-60 MFLX78012-80 MFLX78012-90 MFLX78012-92 MFLX78012-97-EU MFLX78012-97-CH
Masterflex® Ismatec® schrankmontierte Minikartuschen-Peristaltikpumpen mit fester Drehzahl, Avantor®
Pumpen Peristaltikpumpen
Kompakte Montagestange—verwenden Sie die Pumpen fast überall.
  • Ein Synchronmotor mit konstanter Drehzahl sorgt für eine gleichmäßige, wiederholbare Durchflussrate. Wechseln Sie die Schlauchgrößen, um unterschiedliche Durchflussraten zu erhalten.
Das Minikartuschen-Design bietet den einfachsten und bequemsten Schlauchwechsel von allen—der Schlauch kann sogar bei laufender Pumpe ausgetauscht werden! Bestellen Sie zusätzliche optionale Minikartuschen mit einstellbarer Okklusion, um den Druck auf jeden Kanal manuell zu variieren. Halten Sie zusätzliche 3-Stopp-Schläuche bereit, wenn ein schneller Schlauchwechsel erforderlich ist. (Scrollen Sie nach unten, um alle Zubehörteile zu sehen.)
Lieferumfang: Enthält eine Montagestange mit 5-1/2"L x 1/2“ Durchmesser (14 x 0.5 cm), ein 6-ft (1.8-m). Netzkabel mit Stecker