Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 3-Stop-Microbore, PharMed® BPT, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX95714-10EA 140 EUR
MFLX95714-10 MFLX95714-12 MFLX95714-14 MFLX95714-18 MFLX95714-22 MFLX95714-24 MFLX95714-26 MFLX95714-28 MFLX95714-30 MFLX95714-32 MFLX95714-34 MFLX95714-36 MFLX95714-38 MFLX95714-40 MFLX95714-42 MFLX95714-44 MFLX95714-46 MFLX95714-48
Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 3-Stop-Microbore, PharMed® BPT, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Für den optimalen Betrieb Ihrer Ismatec-Pumpen entwickelt.
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
  • Empfohlen für Zellkulturen und Gewebe
  • Undurchlässig für normales Licht und UV-Strahlung
Um Ihr Ismatec®-Pumpensystem zu vervollständigen, bestellen Sie farbkodierte Zwei-Stopp- und Verlängerungsschläuche. Schläuche gibt es in verschiedenen Zusammensetzungen für fast jede Pumpenanwendung.
Drei vormontierte Schlauchstopper sorgen für zwei Abschnitte - wenn ein Schlauchabschnitt ermüdet, ist ein neuer Abschnitt einsatzbereit. Die Anschläge der Drei-Stopp-Schläuche sind entsprechend der Schlauch-ID farblich gekennzeichnet. Verwenden Sie Dreistopp-Schläuche mit allen Ismatec® Minikartuschen-Pumpen und -Pumpenköpfen. Minikartuschen widerstehen Drücken bis zu 22 psi. Die Gesamtlänge der PharMed BPT 95714-Stoppschläuche beträgt 16“ (406 mm). Das Vorgängermodell der Ismatec®-Stoppschläuche war 400 mm lang.
Verlängerungsschläuche können unter „Zubehör“ bestellt werden. Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl Ihrer Schlauchzusammensetzung benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungsspezialisten.