Masterflex® I/P® Pumpenkopf mit langem Schaft für Präzisionsschläuche, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX07019-00EA 764 EUR
MFLX07019-00 MFLX07019-25 MFLX07019-26 MFLX77601-62 MFLX77602-02 MFLX77602-12
Masterflex® I/P® Pumpenkopf mit langem Schaft für Präzisionsschläuche, Avantor®
Pumpen Pumpenköpfe Köpfe für Schlauchradpumpen
Ideal für den Transfer von Flüssigkeiten mit hoher Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.
  • Entwickelt und optimiert für eine Schlauchgröße
  • Drei Rollen für einen gleichmäßigen Durchfluss
  • Wählen Sie Rotoren aus Edelstahl (SS) oder kaltgewalztem Stahl (CRS) / stabilere und chemikalienbeständigere Rollen
  • Pumpenköpfe für Mehrkanalanwendungen stapelbar
  • Kompaktes Design für effiziente Raumnutzung
Standardköpfe sind präzisionsgeformt, um eine einzige Schlauchgröße aufzunehmen—für gängige Flüssigkeitstransferanwendungen, die Genauigkeit und hervorragendeMore Product Information