Masterflex® Transferschlauch, Peroxidgehärtetes PTFE, Blau, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
96130-22 96130-24
MFLX96130-22EA 36.4 EUR
MFLX96130-22 MFLX96130-24
Masterflex® Transferschlauch, Peroxidgehärtetes PTFE, Blau, Avantor®
Schläuche Transferschlauch
Schnelle Identifikation von Leitungen.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
Anwendungen: Ideal für dedizierte oder mehrere Leitungen—ermöglicht eine schnelle und einfache Leitungsidentifizierung.
Eigenschaften: Chemisch inert, ungiftig und praktisch porenfrei. Opak.
Zertifizierungen: Keine.
Temperaturbereich: -400 bis 500 °F (-240 bis 260 °C).
Sterilisation: Autoklav, Ethylenoxid oder trockene Hitze.