Masterflex® Transferschlauch, Perfluoralkoxy (PFA), Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
06371-07 06371-08 06371-22 06371-23
MFLX06371-00EA 56.8 EUR
MFLX06371-00 MFLX06371-01 MFLX06371-02 MFLX06371-03 MFLX06371-04 MFLX06371-05 MFLX06371-06 MFLX06371-21 MFLX06371-24 MFLX06371-25 MFLX06371-26 MFLX06371-28 MFLX06371-29 MFLX06375-01 MFLX06375-02 MFLX06375-04 MFLX06375-05 MFLX06375-07 MFLX06375-08 MFLX06371-07 MFLX06371-08 MFLX06371-22 MFLX06371-23
Masterflex® Transferschlauch, Perfluoralkoxy (PFA), Avantor®
Schläuche Transferschlauch
Hält hochkorrosiven Materialien stand.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Anwendungen: Anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen Labor, Chemie, Elektrotechnik, Mechanik, Pharmazie und Automobile. Für den Transfer von Hochtemperatur- oder hochkorrosiven Materialien. Auch gut für hochreine Arbeiten. Merkmale: Chemisch inert, ungiftig und praktisch porenfrei. Ausgezeichnete Riss- und Spannungsbeständigkeit. Niedriger Reibungskoeffizient. Durchscheinend. Zertifizierung des Harzes: Harz entspricht FDA-Vorgaben (21 CFR 177.1550); entspricht USP Klasse VI Vorgaben. Herstellung der Schläuche gemäß GMP. Temperaturbereich: -320 bis 500 °F (-195 bis 260 °C)
Sterilisation: Autoklav, Ethylenoxid oder trockene Hitze.