Masterflex® Transferschlauch, Polytetrafluorethylen (PTFE), Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX06605-35EA 328 EUR
MFLX06605-35 MFLX06605-46 MFLX06605-45 MFLX06605-34 MFLX06605-44 MFLX06605-33 MFLX06605-32 MFLX06605-31 MFLX06605-42 MFLX06605-41 MFLX06605-30 MFLX06605-51 MFLX06605-40 MFLX06605-50 MFLX06605-29 MFLX06407-41 MFLX06605-39 MFLX06605-28 MFLX06605-27 MFLX06605-38 MFLX06605-49 MFLX06605-37 MFLX06605-48 MFLX06605-36
Masterflex® Transferschlauch, Polytetrafluorethylen (PTFE), Avantor®
Schläuche Transferschlauch
Bricht nicht unter Hitze oder Druck.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
Anwendungen: Anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen Labor, Chemie, Elektrotechnik, Mechanik, Pharmazie und Automobile. Gut für hochreine Arbeiten. PTFE-Schlauch widersteht extremen Temperaturen.
Eigenschaften: Chemisch inert, ungiftig und praktisch porenfrei. Ausgezeichnete Riss- und Spannungsbeständigkeit. Niedriger Reibungskoeffizient. Durchscheinend.
Zertifizierung: Harz entspricht FDA-Vorgaben (21 CFR 177.1550)
Temperaturbereich: -400 bis 500 °F (-240 bis 260 °C)
Sterilisation: Autoklav, Ethylenoxid oder trockene Hitze.