Masterflex® Transferschlauch, PVDF, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
95100-04
MFLX95100-00EA 138 EUR
MFLX95100-00 MFLX95100-02 MFLX95100-06 MFLX95100-10 MFLX95100-12 MFLX95100-14 MFLX95100-16 MFLX95100-04
Masterflex® Transferschlauch, PVDF, Avantor®
Schläuche Transferschlauch
Schlauch aus Fluoropolymer zu geringeren Kosten.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
Dieser Schlauch ist ideal für hochreine Anwendungen und den Transport korrosiver Chemikalien—eine kostengünstige Alternative zu Fluorpolymerschläuchen. Das MaterialMore Product Information