Masterflex® Microbore Transferschlauch, PTFE, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX06417-31EA 53.5 EUR
MFLX06417-31 MFLX06417-21 MFLX06417-11 MFLX06417-60 MFLX06417-51 MFLX06417-41
Masterflex® Microbore Transferschlauch, PTFE, Avantor®
Schläuche Transferschlauch
Ideal für extreme Temperaturen und raue chemische Umgebungen.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager—die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Verwenden Sie diesen lichtdurchlässigen Schlauch bei extremen Temperaturen und in Umgebungen mit aggressiven Chemikalien. Er ist chemisch inert, hat eine geringe Durchlässigkeit und weist den geringsten Reibungskoeffizienten aller Schläuche auf. Temperaturbereich beträgt –240 bis 260ºC (–400 bis 500ºF); Schmelzpunkt bei 327ºC (620ºF). Reißfestigkeit beträgt 2500 bis 4000 psi. PTFE-Schlauchharz ist UL-anerkannt und erfüllt die FDA-Normen (21 CFR 177.1550) und die Anforderungen der USP-Klasse VI.