Masterflex® Schlauchbinder aus Kunststoff, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX95615-00EA 44.5 EUR
MFLX95615-00 MFLX95615-10
Masterflex® Schlauchbinder aus Kunststoff, Avantor®
Kabelbinder
Der spezielle, gebogene Kopf der Schlauchbinder sorgt für einen dichten Sitz
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen
Perfekt für den Einsatz mit flexiblen Kraftstoffleitungen, Wasserleitungen und Vakuumleitungen geeignet. Abmessung der Schlauchbinder 8" L x 0.18" (B); Maximaldurchmesser 1-3/4".