Masterflex® Dosierventile aus Metall, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
03214-81 03214-82 03214-83 03214-85 03214-86 03214-91 03214-92 03214-93 03214-94 03214-95 03214-96 03218-76 03218-77 03218-84 03218-85 03214-84 03218-78 03218-79 03218-81 03218-83 03218-87
MFLX03214-81EA 115 EUR
MFLX03214-81 MFLX03214-82 MFLX03214-83 MFLX03214-85 MFLX03214-86 MFLX03214-91 MFLX03214-92 MFLX03214-93 MFLX03214-94 MFLX03214-95 MFLX03214-96 MFLX03218-76 MFLX03218-77 MFLX03218-84 MFLX03218-85 MFLX03214-84 MFLX03218-78 MFLX03218-79 MFLX03218-81 MFLX03218-83 MFLX03218-87
Masterflex® Dosierventile aus Metall, Avantor®
Ventile Dosierventile
Wählen Sie aus verschiedenen Metallen je nach Ihrer Anwendung.
  • Optionen aus Messing und 316 Edelstahl sind verfügbar
Messingventile mit O-Ringen aus Buna N; Edelstahlventile mit O-Ringen aus Viton®.