Masterflex® Thermische Massendurchflussmesser/Durchflusstransmitter für Gase, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
32707-14 32707-20 32707-22 32707-24 32707-26 32707-28 32707-30 32707-32 32707-36 32712-44 32707-00 32707-02 32707-04 32707-06 32707-08 32707-10 32707-12 32707-16 32707-34 32712-36 32712-40 32712-52
MFLX32707-14EA 579 EUR
MFLX32707-14 MFLX32707-20 MFLX32707-22 MFLX32707-24 MFLX32707-26 MFLX32707-28 MFLX32707-30 MFLX32707-32 MFLX32707-36 MFLX32712-44 MFLX32707-00 MFLX32707-02 MFLX32707-04 MFLX32707-06 MFLX32707-08 MFLX32707-10 MFLX32707-12 MFLX32707-16 MFLX32707-34 MFLX32712-36 MFLX32712-40 MFLX32712-52
Masterflex® Thermische Massendurchflussmesser/Durchflusstransmitter für Gase, Avantor®
Durchflussmesser
Schnellere Leistung durch Miniatur-Spulendesign.
  • Alle Messgeräte verfügen über ein Ausgangssignal von 0 bis 5 VDC zur Datenaufzeichnung oder Steuerung anderer Instrumente
Diese kostengünstigen Durchflussmesser verwenden eine thermische Gasflusssensortechnik, die hochgenaue Messwerte und Wiederholbarkeit liefert. Alle Einheiten sind auf Luft/Stickstoff kalibriert – wenden Sie sich an unsere Anwendungsspezialisten, wenn Sie Messgeräte benötigen, die auf andere Gase oder Gasgemische kalibriert sein sollen. Die Messgeräte verfügen über einenMore Product Information