Masterflex® Transferschlauch, Versilon™ C-544-A IB, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
95637-02 95637-00 95637-01 95637-04 95637-05 95637-06 95637-07
MFLX95637-02EA 807 EUR
MFLX95637-02 MFLX95637-00 MFLX95637-01 MFLX95637-04 MFLX95637-05 MFLX95637-06 MFLX95637-07
Masterflex® Transferschlauch, Versilon™ C-544-A IB, Avantor®
Schläuche Transferschlauch
Keine Weichmacher.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
Der Versilon™ C-544-A IB Druckschlauch aus Polyurethan auf Etherbasis ist ideal für den Transfer abrasiver und viskoser Schlämme, Instrumentensteuerleitungen, Lebensmittel- undMore Product Information