Masterflex® Schlauchgewichte für Durchflusspumpe, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX78226-82EA 79.7 EUR
MFLX78226-82 MFLX78226-81 MFLX07570-04
Masterflex® Schlauchgewichte für Durchflusspumpe, Avantor®
Gewichte Sinker
Sorgen Sie dafür, dass Ihre Proben fließen und die Schläuche sich nicht verdrehen.
  • Wählen Sie aus einer PTFE- oder Edelstahlkostruktion
Diese Durchfluss-Schlauchgewichte verhindern, dass Schläuche sich verdrehen oder schweben. Dieses Gewicht eignet sich für die Grundwasserprobenahme und passt zu Masterflex®; L/S® 15 oder L/S® 24 Präzisionsschlauch.