Blue-White® Direct-Read Variable-Area Flowmeters for Water, Dual Scale, Acrylic
Lieferant: Avantor Fluid Handling
32477-00 32477-02 32477-08 32477-16 32477-78
MFLX32477-04EA 169 EUR
MFLX32477-04 MFLX32477-06 MFLX32477-10 MFLX32477-12 MFLX32477-14 MFLX32477-18 MFLX32477-20 MFLX32477-22 MFLX32477-28 MFLX32477-30 MFLX32477-80 MFLX32477-82 MFLX32477-00 MFLX32477-02 MFLX32477-08 MFLX32477-16 MFLX32477-78
Blue-White® Direct-Read Variable-Area Flowmeters for Water, Dual Scale, Acrylic
Durchflussmesser
Lesen Sie Messungen in einer ungehinderten 360°-Ansicht ab.
  • Leicht ablesbare Doppelskalen (GPM/LPM)
  • Extrem langlebig – gefertigt aus hochwertigem Acrylstabmaterial
  • Das einteilige Inline-Gehäuse benötigt weniger Platz für eine saubere Installation
Diese Messgeräte sind für den Einsatz in aggressiveren Prozessumgebungen konzipiert. Zusätzlich zu den bearbeiteten Acrylkörpern verwendet das Design Schwimmerführungen aus Edelstahl. Die Kombination ist ein Messgerät, das für Prozessanwendungen mit starken Vibrationen und hohen Schwankungen geeignet ist. Einige Versionen verfügen über Polypropylen-Endstücke, die mit Aluminium-Spannringen verstärkt sind, um dem Design der Messgeräte zusätzliche Festigkeit zu verleihen.