Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser mit direkter Ablesung für Gase, 65-mm, Aluminium, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX32006-28EA 374 EUR
MFLX32006-28 MFLX32006-38 MFLX32006-16 MFLX32006-08 MFLX32006-18 MFLX32007-30 MFLX32006-24 MFLX32007-14 MFLX32007-24 MFLX32006-12 MFLX32006-34 MFLX32006-26 MFLX32007-38 MFLX32006-14 MFLX32006-36 MFLX32007-32 MFLX32006-30 MFLX32007-34 MFLX32006-10 MFLX32006-32
Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser mit direkter Ablesung für Gase, 65-mm, Aluminium, Avantor®
Durchflussmesser
Ideal für Gasanwendungen bei denen Metallkomponenten minimiert werden müssen.
  • Transparente vordere Schutzabdeckung verbessert die Leseauflösung um 16 %
  • Robustes Design mit gehäuseumschlossenem Durchflussrohr
  • Die Röhrchen verfügen über eine eingeschmolzene Keramikskala als präzise, dauerhafte Messhilfe
Diese Messgeräte machen Korrelationstabellen mit direkt ablesbaren Skalen für einzelne Routinegase überflüssig. Die inerten PTFE- und glasberührenden Teile bieten in Kombination mit dem starren Rahmen aus eloxiertem Aluminium eine einzigartige Lösung für Reinstgasanwendungen. Durchflussrohre sind austauschbar.